Hidroquinona USP
Proveedor: Spectrum Chemical
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Dihidroxibenceno
HY113-2.5KG
HY113-25KGBL
HY113-50KGBL
HY113-500GM
SPCMHY113-2.5KGEA
4120
EUR
SPCMHY113-2.5KG
SPCMHY113-25KGBL
SPCMHY113-50KGBL
SPCMHY113-500GM
Hidroquinona USP
Hidroquinona
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula:
C₆H₄(OH)₂ Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 172 °C Densidad: 1,332 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002339 Núm. CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 13,04833 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | 99% Min. |