L(+)-Arginina USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-Arginina
A1334-12KGBL A1334-1KG A1334-25KGBL A1334-50KGBL
SPCMA1334-12KGBLEA 2110 EUR
SPCMA1334-12KGBL SPCMA1334-1KG SPCMA1334-25KGBL SPCMA1334-50KGBL
L(+)-Arginina USP
L(+)-Arginina
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: 368
Pto. de fusión: 238
Densidad: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002635
Núm. CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Índice Merck: 13,00785
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.