L-Arginina clorhidrato USP
Proveedor: Spectrum Chemical
A1337-12KGBL A1337-1KG A1337-50KGBL
SPCMA1337-12KGBLEA 3690 EUR
SPCMA1337-12KGBL SPCMA1337-1KG SPCMA1337-50KGBL
L-Arginina clorhidrato USP
L-Arginina clorhidrato
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Pto. de fusión: 218 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064550
Núm. CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Índice Merck: 13,00785
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.