Miristato de isopropilo NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
IS145-200LTBL IS145-20LTMT IS145-4LTGL
SPCMIS145-200LTBLEA 5070 EUR
SPCMIS145-200LTBL SPCMIS145-20LTMT SPCMIS145-4LTGL
Miristato de isopropilo NF
Miristato de isopropilo
Formula: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 0…1 °C
Densidad: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008982
Núm. CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Índice Merck: 13,05235
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 90% Min.