Palmitato de isopropilo NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
IS160-200LTBL IS160-20LTMT IS160-4LTGL IS160-500MLGL
SPCMIS160-200LTBLEA 0 EUR
SPCMIS160-200LTBL SPCMIS160-20LTMT SPCMIS160-4LTGL SPCMIS160-500MLGL
Palmitato de isopropilo NF
Palmitato de isopropilo
Formula: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298.51 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 13.5
Densidad: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008993
Núm. CAS: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 90% Min.