L(+)-Lisina monoclorhidrato, granular USP
Proveedor: Spectrum Chemical
L1142-1KG L1142-50KGBL L1142-5KG
SPCML1142-1KGEA 332 EUR
SPCML1142-1KG SPCML1142-50KGBL SPCML1142-5KG
L(+)-Lisina monoclorhidrato, granular USP
L(+)-Lisina monoclorhidrato
Form: Granular
Use: excipient, biochemistry.
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Pto. de fusión: 263…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064564
Núm. CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.