L(+)-Leucina USP
Proveedor: Spectrum Chemical
L1202-1KG L1202-25KGBL L1202-5KG
SPCML1202-1KGEA 516 EUR
SPCML1202-1KG SPCML1202-25KGBL SPCML1202-5KG
L(+)-Leucina USP
L(+)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002617
Núm. CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Índice Merck: 14,05451
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.