Manganeso (II) sulfato monohidrato, en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: Sulfato de manganeso monohidrato
M1114-12KG M1114-2.5KG M1114-50KGBL
SPCMM1114-12KGEA 1540 EUR
SPCMM1114-12KG SPCMM1114-2.5KG SPCMM1114-50KGBL
Manganeso (II) sulfato monohidrato, en polvo USP
Manganeso (II) sulfato monohidrato
Form: Powder
Formula: MnSO₄·1H₂O
MW: 169,02 g/mol
Pto. de fusión: 700 °C
Densidad: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,05763
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.