Ácido DL-málico NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid
M1336-12KG M1336-2.5KG M1336-500GM
SPCMM1336-12KGEA 1650 EUR
SPCMM1336-12KG SPCMM1336-2.5KG SPCMM1336-500GM
Ácido DL-málico NF
Ácido DL-málico
Formula: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134.09 g/mol
Pto. Ebullición: 306
Pto. de fusión: 131…132 °C
Densidad: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064212
Núm. CAS: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Índice Merck: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.