Magnesio estearato BP, JP, NF
Proveedor: Spectrum Chemical
MA130-12KG MA130-2.5KG MA130-45KGBL
SPCMMA130-12KGEA 1660 EUR
SPCMMA130-12KG SPCMMA130-2.5KG SPCMMA130-45KGBL
Magnesio estearato BP, JP, NF
Magnesio estearato
Formula: C₃₆H₇₀MgO₄
MW: 591,25 g/mol
Número MDL: MFCD00036391
Núm. CAS: 557-04-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 4% Min.