L(-)-Menthol, en cristales USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: (1R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano
ME110-12KGBL ME110-25KGBL
SPCMME110-12KGBLEA 4580 EUR
SPCMME110-12KGBL SPCMME110-25KGBL
L(-)-Menthol, en cristales USP
L(-)-Menthol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Pto. Ebullición: 212
Pto. de fusión: 41…44 °C
Densidad: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062979
Núm. CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Índice Merck: 13,05861