DL-Menthol, en cristales USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
ME111-10KGBL ME111-180KGBLK ME111-50KGBL ME111-500GM
SPCMME111-10KGBLEA 3730 EUR
SPCMME111-10KGBL SPCMME111-180KGBLK SPCMME111-50KGBL SPCMME111-500GM
DL-Menthol, en cristales USP
DL-Menthol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001484
Núm. CAS: 89-78-1
EINECS: 201-939-0