Benzoato de potasio NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Benzoic acid potassium salt
P1181-12KG P1181-2.5KG P1181-45KGBL
SPCMP1181-12KGEA 831 EUR
SPCMP1181-12KG SPCMP1181-2.5KG SPCMP1181-45KGBL
Benzoato de potasio NF
Benzoato de potasio
Formula: C₇H₅KO₂
MW: 160,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013061
Núm. CAS: 582-25-2
EINECS: 209-481-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.