Polivinilpirrolidona, M.W. 1 300 000 USP (K90)
Proveedor: Spectrum Chemical
P1416-12KG P1416-2.5KG P1416-50KGBL
SPCMP1416-12KGEA 5010 EUR
SPCMP1416-12KG SPCMP1416-2.5KG SPCMP1416-50KGBL
Polivinilpirrolidona, M.W. 1 300 000 USP (K90)
Polivinilpirrolidona
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formula: (C₆H₉NO)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076626
Núm. CAS: 9003-39-8