L(-)-Prolina USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: (S)-(-)-Prolina, H-Pro-OH
P1434-1KG P1434-25KGBL P1434-5KG
SPCMP1434-1KGEA 861 EUR
SPCMP1434-1KG SPCMP1434-25KGBL SPCMP1434-5KG
L(-)-Prolina USP
L(-)-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220…222 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064318
Núm. CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Índice Merck: 13,07871