Ácido adípico FCC
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
AD130-45KGBL AD130-500GM
SPCMAD130-45KGBLEA 0 EUR
SPCMAD130-45KGBL SPCMAD130-500GM
Ácido adípico FCC
Ácido adípico
Formula: HOOC(CH₂)₄COOH
Pto. Ebullición: 337 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 151 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 196 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004420
Núm. CAS: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Índice Merck: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.6% Min.