L-Fenilalanina USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
P1582-1KG P1582-50KGBL P1582-5KGBL
SPCMP1582-1KGEA 3260 EUR
SPCMP1582-1KG SPCMP1582-50KGBL SPCMP1582-5KGBL
L-Fenilalanina USP
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 313
Pto. de fusión: 173
Densidad: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064227
Núm. CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Índice Merck: 14,07271
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.