Potasio L(+)-hidrogenotartrato USP
Proveedor: Spectrum Chemical
P1801-12KG P1801-2.5KG P1801-50KGBL
SPCMP1801-12KGEA 1360 EUR
SPCMP1801-12KG SPCMP1801-2.5KG SPCMP1801-50KGBL
Potasio L(+)-hidrogenotartrato USP
Potasio L(+)-hidrogenotartrato
Formula: KOOC(CHOH)₂COOH
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,943 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00065392
Núm. CAS: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Índice Merck: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.