Polisorbato 40 NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
PO134-200LTBL PO134-20LT PO134-4LTGL
SPCMPO134-200LTBLEA 18820 EUR
SPCMPO134-200LTBL SPCMPO134-20LT SPCMPO134-4LTGL
Polisorbato 40 NF
Polisorbato 40
Formula: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00165345
Núm. CAS: 9005-66-7