Polysorbita 60 NF
Proveedor: Spectrum Chemical
PO136-200LTBL PO136-20LT PO136-4LTGL
SPCMPO136-200LTBLEA 8100 EUR
SPCMPO136-200LTBL SPCMPO136-20LT SPCMPO136-4LTGL
Polysorbita 60 NF
Polysorbita 60
Formula: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01780110
Núm. CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4