Potasio hidrogenocarbonato, granular USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Potasio bicarbonato
PO158-12KG PO158-2.5KG PO158-45KGBL
SPCMPO158-12KGEA 1170 EUR
SPCMPO158-12KG SPCMPO158-2.5KG SPCMPO158-45KGBL
Potasio hidrogenocarbonato, granular USP
Potasio hidrogenocarbonato
Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)
Formula: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Pto. de fusión: 292
Densidad: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011402
Núm. CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Índice Merck: 13,07691
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5% Min.