Aluminio cloruro hexahidrato USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
AL225-12KG AL225-2.5KG AL225-25KGBL AL225-50KGBL
SPCMAL225-12KGEA 2600 EUR
SPCMAL225-12KG SPCMAL225-2.5KG SPCMAL225-25KGBL SPCMAL225-50KGBL
Aluminio cloruro hexahidrato USP
Aluminio cloruro hexahidrato
Formula: AlCl₃·6H₂O
Pto. de fusión: ∼100 °C
Densidad: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149134
Núm. CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 95% Min.