Ácido 4-aminobenzoico USP
Proveedor: Spectrum Chemical
AM150-50KGBL AM150-100GM AM150-500GM AM150-12KG
SPCMAM150-50KGBLEA 0 EUR
SPCMAM150-50KGBL SPCMAM150-100GM SPCMAM150-500GM SPCMAM150-12KG
Ácido 4-aminobenzoico USP
4-Aminobenzoic acid
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 340 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 188 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007894
Núm. CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Índice Merck: 13,00422
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.