Ácido 4-aminobutírico
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos:
Ácido γ-aminobutírico, GABA
AM151-12KG
AM151-25KGBL
SPCMAM151-12KGEA
4910
EUR
SPCMAM151-12KG
SPCMAM151-25KGBL
Ácido 4-aminobutírico
Ácido 4-aminobutírico
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formula:
C₄H₉NO₂ Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 202 °C Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008226 Núm. CAS: 56-12-2 EINECS: 200-258-6 Índice Merck: 13,00429 |
Resultados test especificaciones
Assay | 98% Min. |