tri-Potasio citrato monohidrato 99.0-100.5%, granular USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Citrato de tripotasio monohidrato, 2-Hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de tripotasio monohidrato
PO175-12KGPL PO175-2.5KGPL
SPCMPO175-12KGPLEA 1160 EUR
SPCMPO175-12KGPL SPCMPO175-2.5KGPL
tri-Potasio citrato monohidrato 99.0-100.5%, granular USP
tri-Potasio citrato monohidrato
Form: Granular
Formula: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
MW: 324.41 g/mol
Pto. de fusión: 230
Densidad: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00150442
Núm. CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Índice Merck: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.