D-Gluconato de potasio, anhidro USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
PO178-12KG PO178-2.5KG PO178-50KGBL
SPCMPO178-12KGEA 1190 EUR
SPCMPO178-12KG SPCMPO178-2.5KG SPCMPO178-50KGBL
D-Gluconato de potasio, anhidro USP
D-Gluconato de potasio
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
MW: 234,25 g/mol
Pto. de fusión: 174…176 °C
Densidad: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00064211
Núm. CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Índice Merck: 12,07796
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97% Min.