Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato, en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: L(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato, (R,R)-(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato, Potasio sodio L(+)-tartrato tetrahidrato
PO210-12KG PO210-2.5KG PO210-50KGBL
SPCMPO210-12KGEA 1730 EUR
SPCMPO210-12KG SPCMPO210-2.5KG SPCMPO210-50KGBL
Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato, en polvo USP
L(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato
Form: Powder
Formula: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282.22 g/mol
Pto. de fusión: 70…80 °C
Densidad: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150989
Núm. CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Índice Merck: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.