L(+)-Serina USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: (S)-(+)-Serina, H-Ser-OH
S1023-1KG S1023-25KGBL S1023-12KGBL
SPCMS1023-1KGEA 3170 EUR
SPCMS1023-1KG SPCMS1023-25KGBL SPCMS1023-12KGBL
L(+)-Serina USP
L(+)-Serina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 215…225 °C
Densidad: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064224
Núm. CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Índice Merck: 14,00846
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.