Sodio estearato, en polvo NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Estearato de sodio
S1447-12KG S1447-2.5KG S1447-50KGBL S1447-500GM
SPCMS1447-12KGEA 1140 EUR
SPCMS1447-12KG SPCMS1447-2.5KG SPCMS1447-50KGBL SPCMS1447-500GM
Sodio estearato, en polvo NF
Sodio estearato
Form: Powder
Formula: C₁₈H₃₅NaO₂
MW: 306.46 g/mol
Pto. de fusión: 288
Densidad: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036404
Núm. CAS: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 90% Min.