Almidón (from corn), en polvo NF
Proveedor: Spectrum Chemical
S1552-12KG S1552-45KGBL S1552-500GM
SPCMS1552-12KGEA 688 EUR
SPCMS1552-12KG SPCMS1552-45KGBL SPCMS1552-500GM
Almidón (from corn), en polvo NF
Almidón
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6