D(+)-Biotina, en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
B1103-1KGBL B1103-100GMBL B1103-1GM B1103-25GM B1103-500GMBL B1103-500MG B1103-5GM
SPCMB1103-1KGBLEA 0 EUR
SPCMB1103-1KGBL SPCMB1103-100GMBL SPCMB1103-1GM SPCMB1103-25GM SPCMB1103-500GMBL SPCMB1103-500MG SPCMB1103-5GM
D(+)-Biotina, en polvo USP
D(+)-Biotina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Pto. de fusión: 232…233 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005541
Núm. CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Índice Merck: 13,01231
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97.5% Min.