Betaina clorhidrato USP
Proveedor: Spectrum Chemical
B1104-12KGBL B1104-50KGBL B1104-100GM
SPCMB1104-12KGBLEA 2770 EUR
SPCMB1104-12KGBL SPCMB1104-50KGBL SPCMB1104-100GM
Betaina clorhidrato USP
Betaína clorhidrato
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011903
Núm. CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.