2,6-Di-terc-butil-p-cresol, granular NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol
B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 2570 EUR
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-terc-butil-p-cresol, granular NF
2,6-Di-terc-butil-p-cresol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 69…70 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011644
Núm. CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Índice Merck: 13,01547
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.