BRIJ® 35
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Polyoxyethylene (100) stearyl ether
B1593-2.5KG B1593-25GM
SPCMB1593-2.5KGEA 1410 EUR
SPCMB1593-2.5KG SPCMB1593-25GM
BRIJ® 35
Brij® 35
Formula: C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)nOH,n~100
Número MDL: MFCD00074177
Núm. CAS: 9005-00-9
EINECS: 500-017-8