Sacarina sódica dihidrato, granular USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide dihydrate, Sodium Saccharin, Dihydrate, Saccharin sodium salt, o-sulphobenzimide sodium salt dihydrate, Saccharin Sodium Salt Dihydrate, o-Benzoic sulphimide sodium salt
SO195-12KG SO195-2.5KG SO195-50KGBL SO195-500GM
SPCMSO195-12KGEA 0 EUR
SPCMSO195-12KG SPCMSO195-2.5KG SPCMSO195-50KGBL SPCMSO195-500GM
Sacarina sódica dihidrato, granular USP
Sacarina sódica dihidrato
Form: Granular
Formula: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
Número MDL: MFCD00151213
Núm. CAS: 6155-57-3
EINECS: 204-886-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.