Sacarina sódica dihidrato, en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide dihydrate, Sodium Saccharin, Dihydrate, Saccharin sodium salt, o-sulphobenzimide sodium salt dihydrate, Saccharin Sodium Salt Dihydrate, o-Benzoic sulphimide sodium salt
SO200-12KG SO200-2.5KG
SPCMSO200-12KGEA 0 EUR
SPCMSO200-12KG SPCMSO200-2.5KG
Sacarina sódica dihidrato, en polvo USP
Sacarina sódica dihidrato
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
Número MDL: MFCD00151213
Núm. CAS: 6155-57-3
EINECS: 204-886-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.