Sodio salicilato, en cristales USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
SO205-12KG SO205-2.5KG SO205-50KGBL
SPCMSO205-12KGEA 1670 EUR
SPCMSO205-12KG SPCMSO205-2.5KG SPCMSO205-50KGBL
Sodio salicilato, en cristales USP
Sodio salicilato
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: HOC₆H₄COONa
Pto. de fusión: 200 °C
Densidad: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002440
Núm. CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Índice Merck: 12,08819
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5% Min.