Ácido sórbico, en polvo NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: Ácido trans,trans-hexa-2,4-dienoico, Ácido hexa-2,4-dienoico
SO215-12KG SO215-2.5KG SO215-100GM
SPCMSO215-12KGEA 1650 EUR
SPCMSO215-12KG SPCMSO215-2.5KG SPCMSO215-100GM
Ácido sórbico, en polvo NF
Ácido sórbico
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Pto. Ebullición: 228 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 132…135 °C
Densidad: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002703
Núm. CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Índice Merck: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.