Estearato de sorbitano NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Sorbitan monooctadecanoate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan stearate
SPA63-12KG SPA63-2.5KG SPA63-90KGBL
SPCMSPA63-12KGEA 1600 EUR
SPCMSPA63-12KG SPCMSPA63-2.5KG SPCMSPA63-90KGBL
Estearato de sorbitano NF
Estearato de sorbitano
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₂₄H₄₆O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005366
Núm. CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 68% Min.