Oleato de sorbitano NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Span 80
SPA83-200LTBL SPA83-20LT SPA83-4LTGL
SPCMSPA83-200LTBLEA 7150 EUR
SPCMSPA83-200LTBL SPCMSPA83-20LT SPCMSPA83-4LTGL
Oleato de sorbitano NF
Oleato de sorbitano
Formula: C₂₄H₄₄O₆
MW: 428,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080948
Núm. CAS: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 72% Min.