Ácido esteárico, en polvo NF
Proveedor: Spectrum Chemical
ST110-12KG ST110-2.5KG ST110-45KGBL
SPCMST110-12KGEA 1190 EUR
SPCMST110-12KG SPCMST110-2.5KG SPCMST110-45KGBL
Ácido esteárico, en polvo NF
Ácido esteárico
Form: Powder
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 361 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 196 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002752
Núm. CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Índice Merck: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=653bc78ab437ef4ae121bca52e119f41f990290e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 40% Min.