1-Octadecanol NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Alcohol estearílico
ST115-12KG ST115-2.5KG ST115-45KGBL
SPCMST115-12KGEA 1750 EUR
SPCMST115-12KG SPCMST115-2.5KG SPCMST115-45KGBL
1-Octadecanol NF
1-Octadecanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270.5 g/mol
Pto. Ebullición: 336
Pto. de fusión: 56…57 °C
Densidad: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002823
Núm. CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Índice Merck: 12,08960
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 90% Min.