Bismuto (III) citrato, en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
B1973-12KGBL B1973-25KGBL
SPCMB1973-12KGBLEA 0 EUR
SPCMB1973-12KGBL SPCMB1973-25KGBL
Bismuto (III) citrato, en polvo USP
Bismuto (III) citrato
Form: Powder
Formula: C₆H₅BiO₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050817
Núm. CAS: 813-93-4
EINECS: 212-390-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 49% Min.