(±)-1,3-Butanodiol
Proveedor: Spectrum Chemical
B2147-200LTBL B2147-20LT
SPCMB2147-200LTBLEA 4800 EUR
SPCMB2147-200LTBL SPCMB2147-20LT
(±)-1,3-Butanodiol
(±)-1,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 206…208 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < –50 °C
Densidad: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004554
Núm. CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Índice Merck: 13,01566
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.