Bario sulfato USP
Proveedor: Spectrum Chemical
BA125-12KG BA125-2.5KG BA125-25KGBL
SPCMBA125-12KGEA 1000 EUR
SPCMBA125-12KG SPCMBA125-2.5KG SPCMBA125-25KGBL
Bario sulfato USP
Bario sulfato
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: BaSO₄
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1345 °C
Densidad: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003455
Núm. CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Índice Merck: 13,00997
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97.5% Min.