D(+)-Octaacetato de sacarosa NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos:
D-(+)-Saccharose octaacetate, Sucrose octaacetate, D(+)-Sucroseoctaacetat, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(((2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetoxy-2,5-bis(acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
SU104-12KG
SU104-2.5KG
SU104-25KGBL
SU104-50KGBL
SPCMSU104-12KGEA
2860
EUR
SPCMSU104-12KG
SPCMSU104-2.5KG
SPCMSU104-25KGBL
SPCMSU104-50KGBL
D(+)-Octaacetato de sacarosa NF
D(+)-Octaacetato de sacarosa
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula:
C₂₈H₃₈O₁₉ MW: 678,6 g/mol Pto. de fusión: 80…83 °C Densidad: 1,257 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006623 Núm. CAS: 126-14-7 EINECS: 204-772-1 Índice Merck: 12,09052 |
Resultados test especificaciones
Assay | 98% Min. |