Ácido tánico USP
Proveedor: Spectrum Chemical
T1013-12KG T1013-2.5KG T1013-125GM
SPCMT1013-12KGEA 3030 EUR
SPCMT1013-12KG SPCMT1013-2.5KG SPCMT1013-125GM
Ácido tánico USP
Ácido tánico
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
Pto. de fusión: 218…219 °C
Densidad: >1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 199 °C
Número MDL: MFCD00066397
Núm. CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Índice Merck: 12,09221