L(-)-Tirosina USP
Proveedor: Spectrum Chemical
T1153-25KGBL T1153-50KGBL T1153-5KG T1153-100GM
SPCMT1153-25KGBLEA 0 EUR
SPCMT1153-25KGBL SPCMT1153-50KGBL SPCMT1153-5KG SPCMT1153-100GM
L(-)-Tirosina USP
L(-)-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 285 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002606
Núm. CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Índice Merck: 13,09907
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.