Tiamina clorhidrato USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
TH116-1KG TH116-25KGBL TH116-25GM TH116-500GM
SPCMTH116-1KGEA 928 EUR
SPCMTH116-1KG SPCMTH116-25KGBL SPCMTH116-25GM SPCMTH116-500GM
Tiamina clorhidrato USP
Tiamina clorhidrato
Formula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337.27 g/mol
Pto. de fusión: 252
Densidad: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012780
Núm. CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Índice Merck: 13,09366
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.