Trietanolamina NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: 2,2',2''-Nitrilotrietanol
TR143-200LTBL TR143-20LT TR143-4LTGL
SPCMTR143-200LTBLEA 7360 EUR
SPCMTR143-200LTBL SPCMTR143-20LT SPCMTR143-4LTGL
Trietanolamina NF
Trietanolamina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Pto. Ebullición: 335,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 21,6 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 179 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002855
Núm. CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Índice Merck: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.